Learn More
Prestige Medical Autoclave T-Classic
Code produit 15679176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15679176 9 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15679176 Fournisseur Prestige Medical Code fournisseur 210001XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1605.53€
    1265.00€ / 1 pièces
    Économisez 340.53€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
T-Classic, autoclave de table de 9 L, °cycle de 126 °C, avec prise européenne.
Autoclave de table T-Classic, 9 L, cycle à 126 °C, prise européenne
  • Léger et portable
  • capacité de 9 litres
  • Stérilisation à 126 °C
Le modèle Classic est fiable et reconnu dans le monde entier, conçu pour vous offrir la solution de stérilisation la plus économique. D'une simplicité d'utilisation absolue, entièrement automatique avec une commande simple à une touche, il répondra à tous vos besoins.
Spécification
Capacité (impériale) 2 gallons
Capacité (métrique) 9 l
Profondeur (métrique) de la chambre 230 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 8,4 in
Profondeur (impériale) de la chambre 9,2 po
Diamètre (métrique) de la chambre 210 mm
Longueur (impériale) 13,6 in
Longueur (métrique) 340 mm
Type de produit Autoclave
Température (impériale) 250° F à 273° F
max. (métrique) 121°C à 134°C