Learn More
Prestige Medical Autoclave T-Classic Plus
Code produit 17604435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17604435 12 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17604435 Fournisseur Prestige Medical Code fournisseur 210004XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2236.50€
    1655.69€ / 1 pièces
    Économisez 580.81€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Autoclave T-Classic Plus, autoclave de table de 12 L, °cycle de 126 °C, avec prise européenne.
Autoclave T-Classic Plus, autoclave de table de 12 L, cycle à 126 °C, prise européenne
  • Léger et portable
  • capacité de 12 litres
  • Stérilisation à 126 °C
Le modèle Classic est fiable et reconnu dans le monde entier, conçu pour vous offrir la solution de stérilisation la plus économique. D'une simplicité d'utilisation absolue, entièrement automatique avec une commande simple à une touche, il répondra à tous vos besoins.
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal
Capacité (métrique) 12 l
Profondeur (métrique) de la chambre 270 mm
Diamètre (impériale) de la chambre 8,4 in
Profondeur (impériale) de la chambre 10,8 in
Diamètre (métrique) de la chambre 210 mm
Longueur (impériale) 13,6 in
Longueur (métrique) 340 mm
Type de produit Autoclave
Température (impériale) 250° F à 273° F
max. (métrique) 121°C à 134°C