Learn More
Brady™ Étiquettes en polypropylène mat à drapeau en T pour imprimantes M6/M7
Code produit 17858394
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,788 x 1,18 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
20 mm
40 mm
Conditionnement:
250 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) unitSize
17858394 0,788 x 1,18 po M710, BMP71 20 mm 250 pièces
17818124 0,788 x 1,18 po M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 40 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17858394 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le polypropylène blanc imprimable par transfert thermique est idéal pour les applications d'étiquetage nécessitant une excellente résistance aux solvants et des performances d'impression optimales.
  • Aucun effet visible sur l'étiquette après exposition à la plupart des produits chimiques, huiles ou à l'eau courants.
  • Certifiées UL, homologuées CSA
  • Conforme aux exigences relatives aux matériaux sans halogène selon la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -70 °C à +80 °C (-94 °F à +176 °F)
  • Fabriqué en polypropylène B-425
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Sans Halogène (DIN VDE 0472 Partie 815)
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, étiquetage par code-barres, étiquetage des composants et équipements, étiquetage des données et des télécommunications, identification générale, étiquetage d'inventaire et d'inspection, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Sans latex Non
Quantité 250 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +266 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à +130 °C
Épaisseur (impériale) 0,0046 in
Épaisseur (métrique) 0.1143 mm
Dimensions (L x l) 0,788 x 1,18 po
Longueur (impériale) 0,788 in
Largeur (impériale) 1,18 in
Largeur (métrique) 29.97 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1,18 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 29.97 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,39 in
Hauteur (métrique) 20 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 9.91 mm
Alternate Part Number M7-1-425-FT