Learn More
Micronova™ Housses T-Mop™
BIOPHARMA
Code produit 31008261 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Microfiber Polyester, Nylon, Nylon
Polyamide non tissé
Polyester lisse
Polyester microfibre, Polyester, 20 % nylon
Dimensions:
14,5 x 2,5 in
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in), 25,4 cm (10 in)
35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in)
35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in)
45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in), 45,72cm (18 po)
Couleur:
Blanc
Bleu
Quantité:
1 de chaque
12/boîte
12/carton
50/carton
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Couleur Quantité Conditionnement
31008261 Polyester lisse 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) Blanc 1 de chaque -
18841996 Microfiber Polyester, Nylon, Nylon 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in), 25,4 cm (10 in) Bleu 12/carton -
13167706 Polyester microfibre, Polyester, 20 % nylon 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in), 45,72cm (18 po) Bleu 12/boîte 1 pièce
13157686 Polyamide non tissé 14,5 x 2,5 in Blanc 12/boîte 1 pièce
13127696 Polyester lisse 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in) Blanc 1 de chaque 1 pièce
11926855 Polyester lisse 35,6 x 6,4 cm (14 x 2,5 in) Blanc 1 de chaque 1 pièce
13127716 Polyester lisse 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) Blanc 50/carton 50 pièces
11936855 Polyester lisse 45,7 x 6,4 cm (18 x 2,5 in) Blanc 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31008261 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur T610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    176.06€ / 12 pièces
    Économisez 10.94€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Requires
Structure QPT avec poignée STA ou QDT avec poignée SSU
Une gamme de housses T-mop avec des clips qui se fixent sur l’adaptateur TMop™ pivotant à 180° pour nettoyer et désinfecter les surfaces des salles blanches sans effort, y compris les murs souples, les recoins difficiles, les espaces confinés et le dessous du matériel. Disponibles dans une variété de tissus pour répondre aux besoins de nettoyage spécifiques.
Le Micronova TMop™ Les housses pour balais de salle blanche sont des éponges arrondies et recouvertes, munies de boutons-pression qui s'adaptent aux balais de 180 mm.° pivot TMop™ Adaptateur permettant de dérouler facilement le long des murs et des parois souples, ainsi que de nettoyer les coins difficiles d'accès, les espaces restreints et sous les équipements. Les serpillières sont disponibles dans une gamme de tissus différents avec une couche de mousse plus épaisse en option de façon à contenir davantage de désinfectant et à faciliter l’essorage.
  • T-Mop housses à boutons-pression disponibles dans une variété de tissus
  • Les éponges arrondies recouvertes permettent de glisser facilement le long des murs et des parois souples
  • Excellentes sur toutes les surfaces des salles et l’extérieur du matériel
  • S’adaptent facilement aux recoins difficiles, aux espaces confinés et au dessous du matériel
  • Options de tissu disponibles :
    • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
    • PolySorb— Polyester texturé 100 % pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • MegaTex —Le polyamide non tissé à 100 % est absorbant et possède une surface légèrement abrasive.
    • microfibre— Composé à 80 % de polyester et à 20 % de polyamide, ce tissu est très absorbant et efficace aussi bien mouillé que sec.
    • PolyMesh —100 % polyester avec une couche de maille pour une surface de frottement douce
  • À utiliser avec le 180° pivot TMop™ Adaptateur
  • Disponible en modèles de 10, 14 et 18 in
  • TMC6-14 – housse élastique à une épaisseur, option économique pour les surfaces plus petites
  • Résistent aux désinfectants puissants
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 25,4 x 6,4 cm (10 x 2,5 in)
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 10 po
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 25,4 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 6,4 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 1 de chaque
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Comprend Housse en NovaPoly
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Polyester lisse
Afficher plus Afficher moins
Adaptateur et manche non inclus