Learn More
Thermo Scientific™ Réactif T-PER™ pour l’extraction de protéines sur tissus
Code produit 10730995 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10730995 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10730995 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00€
    542.65€ / 500mL
    Économisez 95.35€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Extrayez la protéine totale des échantillons de tissus à l’aide de ce réactif doux de lyse cellulaire et d’extraction développé spécifiquement pour les tissus.
Effectuez une extraction légère de la protéine totale à partir d’échantillons de tissus grâce au réactif d’extraction de protéines tissulaires Thermo Scientific™ T-PER.
Ce réactif de lyse cellulaire des tissus utilise un détergent exclusif dans 25 mM de bicine, 150 mM de chlorure de sodium (pH 7,6) pour optimiser l’efficacité de la solubilisation protéique à partir d’échantillons tissulaires de mammifères par homogénéisation. Cette composition simple est compatible avec des additifs comme des inhibiteurs de protéases, des sels, des agents réducteurs, et des agents chélateurs, ce qui confère ainsi une polyvalence pour de nombreux types d’échantillons différents et applications de lyse. Les lysats cellulaires préparés avec le réactif T-PER sont directement compatibles avec les dosages rapporteurs (p. ex. la luciférase, la bêta-galactosidase, la chloramphénicol acétyl transférase ou CAT), les dosages de protéine kinase (p. ex. PKA, PKC, tyrosine kinase), les immunodosages (p. ex. transferts Western, ELISA, RIA) et / ou les procédures de purification des protéines.
Points clés :
  • Procédure simple : il vous suffit d’homogénéiser l’échantillon tissulaire dans 1:20 (poids / volume) de tissus au réactif T-PER, puis de centrifuger sur les débris cellulaires ou tissulaires du culot
  • Doux et pratique : le détergent est dialysable pour assurer une élimination rapide et facile ; peut être utilisé avec d’autres composants (p. ex., les inhibiteurs de protéase, les sels, les agents réducteurs, les chélateurs, etc.)
  • Flexible : le lysat peut servir aux dosages de rapporteurs, aux dosages de protéine kinase, aux immunodosages et / ou aux purifications de protéines
  • Compatible : le lysat est compatible avec les dosages de protéines standard, comme le dosage protéique Thermo Scientific Pierce™ Coomassie Plus™ (Bradford)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 ml
Format Liquide
Type de produit Réactif d’extraction de protéines sur tissus
Volume (métrique) 500 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits T-PER