Description
- Bonne résistance aux produits chimiques et excellentes propriétés mécaniques
- Tube droit et bras latéral
- Fournis en boîtes de20 (152815) et 10 (152825)
Spécification
Spécification
| Description | Length of straight-through tube: 89mm; length of side arm including diameter of straight-through tube: 60mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubulure de 14-15 mm de D.I. |
| Quantité d’emballage | 10/paquet |
| Couleur | Translucide |