Learn More
T0070907, MedChemExpress
Code produit 16465548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465548 10 mg
16456106 100 mg
16451717 50 mg
16438257 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16465548 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13202
MedChemExpress T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau T0070907
CAS 313516-66-4
Couleur Light Nude
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H8ClN3O3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (225.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(NC2=CC=NC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 277.66
Poids de la formule 277.66
Pourcentage de pureté 99.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death