Learn More
T0901317, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | T0901317 |
| CAS | 293754-55-9 |
| Formule moléculaire | C17H12F9NO3S |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-[2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]benzenesulfonamide, T 1317, TO 901317 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2 |
| SMILES | COc1c(OC)cc2c(CCCNC2)c1 |
| Nom IUPAC | N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phényl]-N-(2,2,2-trifluoroéthyl)benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 481.33 |
| Poids de la formule | 481.0394 |