Learn More
Thermo Scientific™ Rotor Thermo Scientific™ T29-8x50
Code produit 13486998 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
13486998 8 x 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13486998 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21590.00€
    16715.53€ / 1 pièces
    Économisez 4874.47€
    22% de réduction
 Article restreint
En stock
Bénéficiez d’une force g élevée (jusqu’à 100 605 xg) à grande vitesse avec ce rotor angulaire fixe.
Changement de rotor Auto-Lock
  • Changement de rotor sécurisé par bouton-poussoir en moins de 3 secondes.
  • Sécurité et praticité améliorées
  • Aucun outil n’est nécessaire
  • Changez rapidement les rotors et les applications
Identification instantanée du rotor Auto-ID
  • Identification immédiate d’un rotor
  • Caractéristiques du rotor chargées automatiquement dans les paramètres de la centrifugeuse
  • Abrège la durée d’installation du cycle, améliore la sécurité
Poignée rapide
  • Accélération et simplification du serrage des couvercles de rotor, garantissant leur bonne fixation
  • Manipulation et transport plus simples et plus sûrs des rotors, encore améliorés grâce à leur conception légère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor angulaire fixe T29 - 8 x 50
Matériau titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 50 mL
FCR max. 100,605 x g
Vitesse max. 29 000 tr/min
Rayon (métrique) 107 mm
Rayon (métrique) Min. 33 mm
Facteur K 354
Longueur max. du tube 108 mm
Diamètre max. du tube 29 mm
Poids net 8,4 kg (18,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuses grande vitesse Sorvall LYNX 6000 et 4000
Angle 34°
Biocontainment Oui