Learn More
Thermo Scientific™ ADN ligase T4 (5 U/μl)
Code produit 10621441 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 U
200 U
5 × 1000 U
Conditionnement:
1000 unités
200 unités
5000 unités
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10621441 5 × 1000 U 5000 unités
10723941 1000 U 1000 unités
10339509 200 U 200 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10621441 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EL0012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    309.65€ / 5000 unités
    Économisez 59.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’ADN ligase T4 catalyse la formation d’une liaison phosphodiester entre une extrémité 5’-phosphate et une extrémité 3’-hydroxyle juxtaposées dans des molécules d’ADN ou d’ARN double brin.
Catalysez la formation d’une liaison phosphodiester entre une extrémité 5’-phosphate et une extrémité 3’-hydroxyle juxtaposées dans des molécules d’ADN ou d’ARN double brin avec de l’ADN ligase T4 Thermo Scientific™. L’enzyme répare les cassures des souches premier brin d’ADN, d’ARN en duplex, ou d’ADN / ARN hybrides. Elle permet également de joindre les fragments d’ADN soit avec des terminaux cohésifs ou émoussés, mais n’a pas d’activité sur les acides nucléiques premier brin.
L’ADN ligase T4 nécessite la présence d’ ATP  comme cofacteur.
Points clés
  • Actif dans les enzymes de restriction Thermo Scientific, la PCR et les tampons de RT (lorsqu’il est supplémenté avec de l’ATP)
  • La ligature –rapide de l’extrémité collante est réalisée en 10  minutes à température ambiante
  • Fournie avec une solution de PEG pour la ligature efficace de l’extrémité émoussée
Applications
  • Clonage des fragments d’ADN générés par l’enzyme de restriction
  • Clonage des produits de PCR
  • Raccordement des liens d’oligonucléotides bicaténaires ou des adaptateurs à l’ADN
  • Mutagenèse dirigée
  • Polymorphisme de longueur des fragments amplifiés (AFLP)
  • Détection d’ARN ligase (voir  Référence 3)
  • Réparation des entailles d’ADN, ARN duplex ou d’ADN / ARN hybrides
  • Auto-circularisation de l’ADN linéaire.
Remarques
  • La fixation de l’ADN ligase T4 aux fragments d’ADN peut retarder leur migration en gel d’agarose. Afin d’éviter cela, incubez les échantillons avec  une solution de 6X colorants de &charge d’ADN et SDS  à 70°C pour 5 min ou à 65°C pour 10 minutes et refroidissez-les sur de la glace avant l’électrophorèse.
  • Le volume de mélange de réaction de ligature ne doit pas dépasser 10 % du volume de cellules compétentes utilisé pour le processus de transformation.
  • Avant l’électro-transformation, éliminer l’ADN ligase T4 du mélange de ligation à l’aide d’une colonne à centrifuger ou par une extraction au chloroforme. L’ADN extrait peut être ensuite précipité avec de l’éthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 5 U / μl
Enzymes ADN ligase
Tampon compatible Tampon ADN Ligase T4 10X
Quantité 5 × 1000 U
Type de produit ADN ligase T4
compliance-icons
Product Identifier
  • T4 DNA Ligase (5 U/µL)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol