Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NHis-GST-CHA Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Code produit 15205743 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15205743 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15205743 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Générez ses protéines de fusion à marqueurs His-, HA-, Myc- ou autres par traduction in vitro sans cellule (TIV) avec ces vecteurs d’expression polyvalents T7.
Les vecteurs d’expression sans cellules T7 Thermo Scientific™ (pT7CFE1) clonent des plasmides optimisés pour une utilisation avec le système d’expression protéique humaine in vitro en 1 étape Thermo Scientific pour la traduction in vitro (TIV) des protéines de fusion marquées.
Les vecteurs d’expression pT7CFE1 contiennent l’élément du site d’entrée interne des ribosomes (IRES) du virus de l’encéphalomyocardite (EMCV) qui est essentiel pour des niveaux élevés d’expression protéique indépendante du bouchon dans le système de traduction in vitro humain. Chaque vecteur est doté d’un site de clonage multiple (MCS) hautement compatible pour faciliter l’insertion de séquences de codage protéique dans et entre les vecteurs. Le vecteur pT7CFE1 est disponible avec des “tags” d’affinité uniques ou en tandem au niveau des extrémités N ou C pour faciliter la purification et la détection des protéines. Les vecteurs pT7CFE conviennent pour l’insertion de gènes clonés, d’ADNc, d’ORF ou de produits de PCR afin de réaliser une transcription et une traduction in vitro. Des services de clonage personnalisés sont également disponibles.
Points clés :
  • Performances optimisées – conçues pour offrir le rendement le plus élevé dans le système de traduction in vitro humain
  • Nombreuses options – plusieurs options de marquage et de localisation des marqueurs
  • MCS modulaires – le site de clonage multiple est maintenu dans l’ensemble de la famille de vecteurs pour faciliter le sous-clonage
  • Marqueurs divisibles – site de clivage3D du HRV disponible sur certains vecteurs
Caractéristiques du plasmide PT7CFE1 :
  • EMCV IRES au niveau de l’UTR 5’ favorise la traduction d’ARNm haut niveau
  • Le MCS s’adapte à l’insertion de gènes grâce à dix sites de restriction différents : Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 et Xho1
  • La séquence Poly A dans la région 3’ favorise la stabilisation de l’ARNm et sa protection contre les nucléases
  • Le terminateur T7 assure la synthèse de transcrits d’ARNm ayant une taille correcte
  • La linéarisation plasmidique peut être réalisée avec des sites de restriction entre la séquence Poly A et la région du terminateur T7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description pT7CFE1-NHis-GST-CHA
Type Vecteur pT7CFE1-NHis-GST-CHA
Méthode de clonage Enzyme de restriction / MCS
Marqueur de protéine Marquage GST, marquage His, marquage HA
Quantité 10 μg
Contenu et stockage Conservez entre -70°C et -20°C.
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Accélérateur T7