Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NHA Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les vecteurs d’expression sans cellule T7 (pT7CFE1) Thermo Scientific™ clonent des plasmides optimisés pour une utilisation avec le système d’expression protéique in vitro humaine en 1 étape Thermo Scientific pour la traduction in vitro (IVT) de protéines hybrides taguées.
Points clés :
Performances optimisées – conçues pour offrir le rendement le plus élevé dans le système de traduction in vitro humain
Nombreuses options – plusieurs options de marquage et de localisation des marqueurs
MCS modulaires – le site de clonage multiple est maintenu dans l’ensemble de la famille de vecteurs pour faciliter le sous-clonage
Marqueurs divisibles – site de clivage3D du HRV disponible sur certains vecteurs
Caractéristiques du plasmide PT7CFE1 :
- EMCV IRES au niveau de l’UTR 5’ favorise la traduction d’ARNm haut niveau
- Le MCS s’adapte à l’insertion de gènes grâce à dix sites de restriction différents : Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 et Xho1
- La séquence Poly A dans la région 3’ favorise la stabilisation de l’ARNm et sa protection contre les nucléases
- Le terminateur T7 assure la synthèse de transcrits d’ARNm ayant une taille correcte
- La linéarisation plasmidique peut être réalisée avec des sites de restriction entre la séquence Poly A et la région du terminateur T7
Spécification
Spécification
| Description | Vecteur pT7CFE1-NHA |
| Type | Vecteur pT7CFE1-NHA |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Marqueur de protéine | “Tag” HA |
| Quantité | 10 μg |
| Contenu et stockage | Conservez entre -70°C et -20°C. |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Accélérateur | T7 |