Learn More
TA-02, MedChemExpress
Code produit 16482778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482778 10 mg
16475517 5 mg
16439476 50 mg
16424236 100 mg
16410509 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16482778 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100115
MedChemExpress TA-02, an analog of SB 203580 (HY-10256), is a p38 MAPK inhibitor with an IC50 of 20 nM. TA-02 especially inhibits TGFBR-2. TA-02 exhibits similar cardiogenic properties as SB 203580 and SB 202190 (HY-10295).
TA-02, an analog of SB 203580 (HY-10256), is a p38 MAPK inhibitor with an IC50 of 20 nM. TA-02 especially inhibits TGFBR-2. TA-02 exhibits similar cardiogenic properties as SB 203580 and SB 202190 (HY-10295).
Spécification
Nom chimique ou matériau TA-02
CAS 1784751-19-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H13F2N3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=C1)=CC=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=CC=C4F)=N2
Poids moléculaire (g/mol) 333.33
Poids de la formule 333.33
Pourcentage de pureté 99.57%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease