Learn More
Hémifumarate de Tabimoreline, TRC
Code produit 30138687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138687 1 mg 1mg
30009707 10 mg 10mg
30010052 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138687 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT0035051MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 242143-80-2
Formule moléculaire C32H40N4O3.1/2C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 586.73
Synonyme N-[(2E)-5-Amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-Dimethyl-D-phenylalaninamide Hemifumarate, NN 703 Hemifumarate, NNC 26-0703 Hemifumarate
Nom IUPAC (2S,5S)-2-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES OC[C@]1(O)OC[C@H](O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tabimorelin Hemifumarate
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4?,5?,6-/m0/s1
Poids de la formule 180.0634