Learn More
Hecht Karl™ Chronomètre de table
Code produit 10718832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
Silhouettes et mains noctilucentes
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
10718832 Silhouettes et mains noctilucentes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10718832 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 41979010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.07€
    167.46€ / 1 pièces
    Économisez 69.61€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Type de produit Chronomètre de table
Plage de durée 0 à 60 sec., 0 à 60 min.
Affichage Silhouettes et mains noctilucentes
Tension AA 1,5 V