Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse de paillasse ROTINA 380
Code produit 10075563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 290 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité
10075563 4 x 290 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10075563 Fournisseur Hettich Lab Technology™ Code fournisseur 1701
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse de table ROTINA 380 est une unité haute performance, haute vitesse et compacte prenant en charge une large gamme d'accessoires pour de multiples applications dans un seul rotor.
  • Idéale pour les laboratoires de débit moyen à élevé traitant de grandes quantités de tubes de prélèvement sanguin dans les rotors libres et angulaires
  • De nombreux récipients pour la culture cellulaire peuvent être centrifugés, ainsi que des tubes coniques de 50 mL pour le repiquage des cellules.
  • Une grande variété de plaques et de racks pour les tests en phase solide ou pour les tests en culture cellulaire peuvent être traités
  • Excellente pour une utilisation dans des établissements comme les hôpitaux, les laboratoires hématologiques, les petits centres sanguins, les laboratoires vétérinaires et bien plus encore
Spécification
Capacité 4 x 290 ml
FCR max. 15 000/24 400 x g
Vitesse max. 15,000 rpm
Réfrigéré Oui
Modèle 380
Durée de fonctionnement 1 s à 99 h 59 min 59 s, fonctionnement continu infini, mode cycle court
Garantie 5 ans
Dimensions (H x l x P) 418 x 457 x 600 mm
Poids net 51 kg
Alimentation électrique 220/240 V
Type de produit Centrifugeuse de paillasse