Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrifugeuse de paillasse Universal 320
Code produit 10317562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 200 ml ou 6 x 94 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité
10317562 4 x 200 ml ou 6 x 94 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10317562 Fournisseur Hettich Lab Technology™ Code fournisseur 1401
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
La centrifugeuse de paillasse Universal 320 est une centrifugeuse à usage général compacte, polyvalente et indispensable, offrant d'excellentes performances et une gamme complète d'accessoires pour réaliser pratiquement toutes les tâches de centrifugation, y compris les plaques, les tubes de sang, la culture cellulaire, les microlitres et la cytologie.
  • Polyvalente et durable pour la rotation des tubes de sang et d’urine dans les rotors libres et angulaires
  • Il est possible d'utiliser jusqu'à 8 tubes coniques de 50 mL pour le repiquage des cellules en culture.
  • Rotation de microplaques pour dosages en phase solide
  • Convient parfaitement aux petits laboratoires, aux hôpitaux, aux laboratoires vétérinaires, aux laboratoires de culture cellulaire, aux laboratoires de recherche, etc.
  • Économisez de l’agent et de l’espace sur la paillasse
Spécification
Capacité 4 x 200 ml ou 6 x 94 ml
FCR max. 15 000/21 382 x g
Vitesse max. 15 000 tr/min
Réfrigéré Oui
Modèle 320
Garantie 5 ans
Dimensions (H x l x P) 346 x 401 x 529 mm
Largeur (impériale) extérieure 15,8 in
Largeur (métrique) extérieure 401 mm
Hauteur (impériale) extérieure 13,6 in
Hauteur (métrique) extérieure 346 mm
Profondeur (impériale) 20,8 in
Profondeur (métrique) 529 mm
Type de produit Centrifugeuse de paillasse