Learn More
Tacrolimus, MedChemExpress
Code produit 16495838
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495838 10 mg
16416316 100 mg
16411106 200 mg
16481987 50 mg
16411706 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16495838 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13756
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tacrolimus
CAS 104987-11-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C44H69NO12
Quantité 10 mg
Synonyme FK506 Fujimycin FR900506
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (186.56 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Poids moléculaire (g/mol) 804.02
Poids de la formule 804.02
Pourcentage de pureté 95.2%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation