Learn More
Tacrolimus Methyl Acryl Aldehyde, TRC
Code produit 30420273
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30420273 10 mg
30428433 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30420273 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00415010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109466-74-2
Formule moléculaire C11 H18 O3
Poids moléculaire (g/mol) 198.26
Synonyme 2-Propenal, 3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-2-methyl-, [1R-[1α(E),3α,4β]]- (9CI)
Nom IUPAC (E)-3-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-2-methylprop-2-enal
SMILES CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tacrolimus Methyl Acryl Aldehyde
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H18O3/c1-8(7-12)5-9-3-4-10(13)11(6-9)14-2/h5,7,9-11,13H,3-4,6H2,1-2H3/b8-5+/t9-,10+,11+/m0/s1
Poids de la formule 198.1256