Learn More
Tacrolimus monohydrate, MedChemExpress
Code produit 16491987
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491987 50 mg
16468497 5 mg
16405848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491987 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13756A
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Tacrolimus monohydrate (FK506 monohydrate), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex and inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Tacrolimus monohydrate (FK506 monohydrate), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex and inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tacrolimus monohydrate
CAS 109581-93-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C44H71NO13
Quantité 50 mg
Synonyme FK506 monohydrateFujimycin monohydrateFR900506 monohydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (121.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O.O
Poids moléculaire (g/mol) 822.03
Poids de la formule 822.03
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation