Learn More
Sartorius Multipacks de pipettes mécaniques Tacta™
BIOPHARMA
Code produit 15633104 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Multipacks de pipettes mécaniques
Quantité:
1/boîte
10/boîte
20/boîte
Volume (métrique):
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5 000 μL
0,5 à 10 μL, 2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL
0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 30 à 300 μL
100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL, 1 à 10 mL
2 à 20 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL
20 μl, 200 μl, 1 000 μl
Conditionnement:
1 kit
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité Volume (métrique) Conditionnement
15633104 Multipacks de pipettes mécaniques 20/boîte 20 μl, 200 μl, 1 000 μl 1 kit
15653104 Multipacks de pipettes mécaniques 20/boîte 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL 1 kit
15663104 Multipacks de pipettes mécaniques 10/boîte 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5 000 μL 1 kit
15623104 Multipacks de pipettes mécaniques 10/boîte 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 100 à 1000 μL 1 kit
15643104 Multipacks de pipettes mécaniques 10/boîte 0,5 à 10 μL, 2 à 20 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL 1 kit
15683104 Multipacks de pipettes mécaniques 1/boîte 0,5 à 10 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 30 à 300 μL 1 kit
15673104 Multipacks de pipettes mécaniques 20/boîte 2 à 20 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL 1 kit
15693104 Multipacks de pipettes mécaniques 1/boîte 100 à 1000 μL, 500 à 5000 μL, 1 à 10 mL 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15633104 Fournisseur Sartorius Code fournisseur LH729671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.42€
    964.00€ / 1 kits
    Économisez 396.42€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Includes
3 pipettes monocanal (2 à 20 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1000 μl), racks de 96 pointes (0,5 à 200 μl, 10 à 1000 μl) 1 support linéaire, 3 supports de pipettes simples
Les multipacks regroupent un ensemble de pipettes mécaniques monocanal Tacta avec des plateaux pour pointes correspondants et des accessoires utiles. Les multipacks de pipettes mécaniques Sartorius Tacta proposent la meilleure solution pour remplacer vos
  • Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
  • Forces faibles pour l’éjection des pointes et le pipetage
  • Éjection de l'embout en douceur avec le nouveau Optiject™ technologie
  • Unique Optilock™ Le système offre une grande flexibilité pour le réglage et le verrouillage du volume.
  • Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
  • Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
  • L'affichage du volume à quatre chiffres et facile à lire permet de régler des volumes exacts
  • Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
  • Entièrement autoclavables
  • Norme de haute qualité Optifit conseils pour diverses applications
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Pointes compatibles Sartorius Conseils
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Modèle Tacta
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Tacta
Stérilité Non stérile
Type Multipacks de pipettes mécaniques
Volume (métrique) 20 μl, 200 μl, 1 000 μl
Affichage Affichage du volume à quatre chiffres
Comprend 3 pipettes monocanal (2 à 20 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1 000 μl), racks pour 96 pointes (0,5 à 200 μl, 10 à 1 000 μl), 1 support linéaire, 3 supports de pipettes simples
Quantité 20/boîte
Surveillance UV Haut
Garantie 2 ans
Longueur (métrique) 138 mm (1 canal, 1 000 μl) ; 240 mm (8 canaux, 300 μl)
Poids (métrique) 79 g (1 canal, 1 000 μl) ; 138 g (8 canaux, 300 μl)