Includes
4 pipettes monocanal (0,5 à 10 μl, 10 à 100 μl, 20 à 200 μl, 100 à 1000 μl), racks de 96 pointes (0,1 à 10 μl, 0,5 à 200 μl, 10 à 1000 μl) 1 support linéaire, 4 supports de pipettes simples
- Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
- Forces faibles pour l’éjection des pointes et le pipetage
- Éjection de l'embout en douceur avec le nouveau Optiject™ technologie
- Unique Optilock™ Le système offre une grande flexibilité pour le réglage et le verrouillage du volume.
- Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
- Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
- L'affichage du volume à quatre chiffres et facile à lire permet de régler des volumes exacts
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Entièrement autoclavables
- Norme de haute qualité Optifit conseils pour diverses applications
Warranty
Deux ans
Specifications
Specifications
| Pointes compatibles | Sartorius Conseils |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Modèle | Tacta |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Tacta |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Multipacks de pipettes mécaniques |
| Volume (métrique) | 0,5 à 10 μL, 10 à 100 μL, 20 à 200 μL, 100 à 1000 μL |
| Affichage | Affichage du volume à quatre chiffres |
| Show More |