Description
- Prise en main confortable grâce à la poignée ergonomique
- Unique Sartorius Optilock Le système offre une grande flexibilité pour le réglage et le verrouillage du volume.
- Éjection de l'embout contrôlée et fluide grâce au nouveau Sartorius Optiject technologie
- Réglage de l’étalonnage afin d’obtenir des résultats précis pour différents types de liquides
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
- Résultats fiables, y compris lors de longues séances de pipetage
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | Optifit 10 μL, SafetySpace Conseils de filtration 10 μL |
| Espacement de cônes réglable | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Réutilisable |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Tacta |
| Programmabilité | Non |
| Afficher plus |