Learn More
Tadalafil, MedChemExpress
Code produit. 16474137
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16474137
Marque: Medchem Express HY90009A
MedChemExpress Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Tadalafil (IC-351) is a PDE5 inhibitor with an IC50 value of 1.8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tadalafil
CAS 171596-29-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19N3O4
Quantité 50 mg
Synonyme IC-351
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 52 mg/mL (133.54 mM)
SMILES O=C([C@@]1([H])CC2=C([C@@H](C3=CC=C(OCO4)C4=C3)N15)NC6=C2C=CC=C6)N(C)CC5=O
Poids moléculaire (g/mol) 389.4
Poids de la formule 389.4
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.