Learn More
Tafenoquine, TRC
Code produit 30427929
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427929 10 mg -
30416865 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30427929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00476510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106635-80-7
Formule moléculaire C24H28F3N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 463.49
Synonyme 1,4-Pentanediamine, N4-[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolinyl]-, N4-[2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolinyl]-1,4-pentanediamine, SB 252263AAB, WR 238605
Nom IUPAC 4-N-[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]quinolin-8-yl]pentane-1,4-diamine
SMILES COc1cc(C)c2c(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(OC)cc(NC(C)CCCN)c2n1
Specifications
Nom chimique ou matériau Tafenoquine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H28F3N3O3/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3
Poids de la formule 463.2083