Learn More
Tafluprost, MedChemExpress
Code produit 16491018
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491018 5 mg
16458548 10 mg
16433796 25 mg
16414417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491018 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0600
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tafluprost
CAS 209860-87-7
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H34F2O5
Quantité 5 mg
Synonyme AFP-168 MK2452
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 452.53
Poids de la formule 452.53
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid