Learn More
Tafluprost, TRC
Product Code. 30425149
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
30425149 2.5 mg
30409853 25 mg
30427169 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30425149 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT0048202.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 209860-87-7
Formule moléculaire C25 H34 F2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 452.53
Synonyme 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)- (9CI), AFP 168, MK 2452, Saflutan, Taflotan, Tafluprost, Tapros
Nom IUPAC propan-2-yl(Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-2-[(E)-3,3-difluoro-4-phénoxybut-1-enyl]-3,5-dihydroxycyclopentyl]hept-5-enoate
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(F)(F)COc2ccccc2
Specifications
Nom chimique ou matériau Tafluprost
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H34F2O5/c1-18(2)32-24(30)13-9-4-3-8-12-20-21(23(29)16-22(20)28)14-15-25(26,27)17-31-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,14-15,18,20-23,28-29H,4,9,12-13,16-17H2,1-2H3/b8-3-,15-14+/t20-,21-,22+,23-/m1/s1
Poids de la formule 452.2374