Learn More
TAK-071, MedChemExpress
Code produit 16455776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16455776 100 mg
16455028 10 mg
16431267 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16455776 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY122190
MedChemExpress TAK-071 is a novel, potent and highly selective muscarinic acetylcholine receptor 1 (M1R) positive allosteric modulator. EC50 of TAK-071 M1R agonist activities is 520 nM.
TAK-071 is a novel, potent and highly selective muscarinic acetylcholine receptor 1 (M1R) positive allosteric modulator. EC50 of TAK-071 M1R agonist activities is 520 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau TAK-071
CAS 1820812-16-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H24FN3O3
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 135 mg/mL (320.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC(CC3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3)=C(C)C(F)=C2CN1[C@@H]5[C@H](CCOC5)O
Poids moléculaire (g/mol) 421.46
Poids de la formule 421.46
Pourcentage de pureté 99.4%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation