Learn More
TAK-243, MedChemExpress
Description
TAK-243 (MLN7243) is a first-in-class, selective ubiquitin activating enzyme, UAE (UBA1) inhibitor (IC50=1 nM), which blocks ubiquitin conjugation, disrupting monoubiquitin signaling as well as global protein ubiquitination. TAK-243 (MLN7243) induces endoplasmic reticulum (ER) stress, abrogates NF-κB pathway activation and promotes apoptosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TAK-243 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 1450833-55-2 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H20F3N5O5S2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | MLN7243 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (96.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.92 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |