Learn More
MedChemExpress TAK-448 acetate
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.37% |
| CAS | 1470374-22-1 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 1285.41 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (77.80 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (38.90 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | MVT-602 acetate |