Learn More
TAK-593, MedChemExpress
Code produit 16499147
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499147 5 mg
16492667 50 mg
16486578 10 mg
16456786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16499147 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15506
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau TAK-593
CAS 1005780-62-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H23N7O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 48.5 mg/mL (108.87 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NN1C)NC2=CC(OC3=NN4C(C=C3)=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)=CC=C2C
Poids moléculaire (g/mol) 445.47
Poids de la formule 445.47
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease