Learn More
TAK-733, MedChemExpress
Description
TAK-733 is a potent and selective MEK allosteric site inhibitor with an IC50 of 3.2 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | TAK-733 |
| CAS | 1035555-63-5 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H15F2IN4O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 33 mg/mL (65.45 mM) |
| SMILES | O=C1C(C(NC2=CC=C(I)C=C2F)=C(F)C(N3C)=O)=C3N=CN1C[C@@H](O)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 504.23 |
| Poids de la formule | 504.23 |
| Afficher plus |