missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAK-875, TRC

Code produit p-200167191
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17903685 25 mg 25mg
17953725 5 mg 5mg
17943945 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17903685 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT00491525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1000413-72-8
Formule moléculaire C29 H32 O7 S
Poids moléculaire (g/mol) 524.6252
Synonyme (3S)-6-[[2',6'-Dimethyl-4'-[3-(methylsulfonyl)propoxy][1,1'-biphenyl]-3-yl]methoxy]-2,3-dihydro-3-benzofuranacetic Acid, (+)-TAK 875, TAK-875
Nom IUPAC 2-[(3S)-6-[[3-[2,6-dimethyl-4-(3-methylsulfonylpropoxy)phenyl]phenyl]methoxy]-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]acetic acid
SMILES Cc1cc(OCCCS(=O)(=O)C)cc(C)c1c2cccc(COc3ccc4[C@H](CC(=O)O)COc4c3)c2

Spécification

Nom chimique ou matériau 2-[(3S)-6-[(3-[2,6-dimethyl-4-(3-methylsulfonylpropoxy)phenyl]phenyl)methoxy]-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]acetic acid
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C29H32O7S/c1-19-12-25(34-10-5-11-37(3,32)33)13-20(2)29(19)22-7-4-6-21(14-22)17-35-24-8-9-26-23(15-28(30)31)18-36-27(26)16-24/h4,6-9,12-14,16,23H,5,10-11,15,17-18H2,1-3H3,(H,30,31)/t23-/m1/s1
Poids de la formule 524.1869
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.