Learn More
Talazoparib, MedChemExpress
Code produit 16459527
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16459527 5 mg -
16477056 100 mg -
16473037 50 mg -
16451216 200 mg -
16406988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16459527 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16106
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H14F2N6O
Quantité 5 mg
Synonyme BMN-673 LT-673
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (65.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C
Poids moléculaire (g/mol) 380.35
Poids de la formule 380.35
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.