Learn More
Talazoparib, MedChemExpress
Code produit 16477056
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16477056 100 mg -
16473037 50 mg -
16451216 200 mg -
16459527 5 mg -
16406988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16477056 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16106
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Talazoparib (BMN-673) is a highly potent, orally active PARP1/2 inhibitor.Talazoparib inhibits PARP1 and PARP2 enzyme activity with Kis of 1.2 nM and 0.87 nM, respectively. Talazoparib has antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Talazoparib
CAS 1207456-01-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H14F2N6O
Quantité 100 mg
Synonyme BMN-673 LT-673
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (65.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C
Poids moléculaire (g/mol) 380.35
Poids de la formule 380.35
Pourcentage de pureté 98.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death