Learn More
Talazoparib tosylate, MedChemExpress
Code produit 16490537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490537 50 mg
16486907 5 mg
16404198 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16490537 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY108413
MedChemExpress Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.
Talazoparib tosylate (BMN 673ts) is a novel, potent and orally available PARP1/2 inhibitor with an IC50 of 0.57 nM for PARP1.
Spécification
Nom chimique ou matériau Talazoparib tosylate
CAS 1373431-65-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H22F2N6O4S
Quantité 50 mg
Synonyme BMN 673ts
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 108 mg/mL (195.46 mM)
SMILES O=C1NN=C2C3=C1C=C(F)C=C3N[C@H](C4=CC=C(F)C=C4)[C@H]2C5=NC=NN5C.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 552.55
Poids de la formule 552.55
Pourcentage de pureté 99.72%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death