Learn More
Talazoparib Tosylate, TRC
Code produit 30009093
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30009093 50 mg 50mg
30006495 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT13734050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373431-65-2
Formule moléculaire C19H14F2N6O . C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 552.6
Synonyme BMN 673ts;
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.Cn2ncnc2[C@@H]3[C@H](Nc4cc(F)cc5C(=O)NN=C3c45)c6ccc(F)cc6
Spécification
Nom chimique ou matériau Talazoparib Tosylate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H14F2N6O.C7H8O3S/c1-27-18(22-8-23-27)15-16(9-2-4-10(20)5-3-9)24-13-7-11(21)6-12-14(13)17(15)25-26-19(12)28;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-8,15-16,24H,1H3,(H,26,28);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-,16-;/m1./s1
Poids de la formule 552.1391