Description
- Pour toutes les plaques chauffantes ou les agitateurs à plaque chauffante
- Comprend une tige de support en acier inoxydable de 45,7 cm (18 in), une pince d'extension pour thermomètre/sonde de température, une pince pivotante moyenne à 3 broches et un connecteur à crochet
Compliance
Conforme aux normes UL, cUL, CE
Spécification
Spécification
| Quantité | Chaque |
| Type | Kit de pinces |
| Matériau | Nickelé |
| Comprend | Tige de support de 18 po, pince d’extension pour sonde de température / thermomètre, pince pivotante de taille moyenne à 3 broches et connecteur à crochet |
| À utiliser avec (équipement) | Plaques chauffantes, agitateurs, plaque chauffante et agitateurs |
| Description | Kit de tige de support et de pince |
| Couleur | Argent |
| Jaw Type | Pince pivotante M à 3 broches |
| Diamètre (métrique) intérieur | de 0 à 69 mm |