Learn More
Invitrogen™ Lames d’analyse cellulaire Tali™
Description
Les lames d’analyse cellulaire Tali® sont spécialement conçues pour être utilisées avec le cytomètre d’image Tali®. Chaque lame contient deux chambres d’analyse séparées et closes conçues pour accueillir 25 µl d’échantillon par chambre. Chaque boîte contient 50 lames.
Prêt à l’emploi pour votre confort
Chaque lame d’analyse cellulaire Tali® est pré-stérilisée et conditionnée individuellement. Le cytomètre d’image Tali® est un instrument d’analyse cellulaire par fluorescence dont les lames sont composées de plastique peu fluorescent. Les lames sont jetables ; après utilisation, les lames peuvent être éliminées avec vous des déchets à risque biologique réguliers.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
En savoir plus sur le cytomètre d’image Tali®
Prêt à l’emploi pour votre confort
Chaque lame d’analyse cellulaire Tali® est pré-stérilisée et conditionnée individuellement. Le cytomètre d’image Tali® est un instrument d’analyse cellulaire par fluorescence dont les lames sont composées de plastique peu fluorescent. Les lames sont jetables ; après utilisation, les lames peuvent être éliminées avec vous des déchets à risque biologique réguliers.
Pour usage à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
En savoir plus sur le cytomètre d’image Tali®
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Type | Lame d’analyse cellulaire |
| Gamme de produits | Tali |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre basé sur l’image Tali™ |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Contenu et stockage | Contient une boîte de 50 lames. Stocker à température ambiante. |
| Quantité | 50 lames |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |