Learn More
Koettermann™ Armoire haute/porte de retrait, 300 x 1 920 x 516 mm
Code produit 15865115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
516 x 300 x 1920 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Conditionnement
15865115 516 x 300 x 1920 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15865115 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 30100089
Expédition estimée: 28-09-2026
Le tiroir amovible/l’armoire haute Koettermann™ 300 x 1 920 x 516 convient au stockage d’une variété de produits de laboratoire.
  • Armoire de stockage haute
  • Tiroir amovible
  • Ensemble de panier
  • Verrouillable
Spécification
Dimensions (P x L x H) 516 x 300 x 1920 mm
Comprend Tiroir amovible, ensemble de panier