Learn More
BICASA Armoire de laboratoire haute
Code produit 30057606 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Côté charnière:
Droite
Gauche
Couleur:
Anthracite
Bleu
Gris clair
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Côté charnière Couleur Conditionnement
30057606 Gauche Rouge 1 pièce
30057545 Gauche Gris clair 1 pièce
30057596 Gauche Anthracite 1 pièce
30057555 Gauche Bleu 1 pièce
30057593 Droite Anthracite 1 pièce
30057576 Droite Bleu 1 pièce
30057541 Droite Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30057606 Fournisseur BICASA Code fournisseur TCD.0600.2003.LHR
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Cette armoire de rangement haute est fabriquée en panneaux de particules ignifugés et comporte 4 étagères.
  • Armoire de stockage haute
  • Certifié/conforme à la norme EN 16121:2017
  • Socle de mise à niveau du châssis métallique
  • Revêtement en poudre polyuréthane aggloméré gris clair mat
  • Panneau de particules ignifugé CORPS 19 mm d'épaisseur
  • Gris clair (2 décoratifs)
  • Étagères en tôle d’acier (réglables en hauteur)
  • Revêtement en poudre polyuréthane aggloméré gris clair mat
  • Porte à charnière solide
  • 270° ouverture et fermeture automatiques
  • Poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
  • Verrou avec barre par défaut
Spécification
Type de produit Unité de stockage
Couleur Rouge
Type de hotte Conservación
Certifications/Conformité Certifié EN 16121:2017
Dimensions (L x l x H) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Type de porte À charnières
Finition Revêtement en poudre
Matériau de la monture Mélamine
Côté charnière Gauche
Nbre de portes 1
Nbre de tiroirs Aucun
Nbre d’étagères 4
Type de prise Aucun
Largeur (impériale) 23,6 in
Largeur (métrique) 600 mm
Avec roulettes Non
Matériau Mélamine