Learn More
BICASA Armoire de laboratoire haute
Code produit 17407403 Tous les produits BICASA Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
460 x 600 x 2030 mm
460 x 900 x 2030 mm
600 x 500 x 2030 mm
900 x 500 x 2030 mm
1200 x 500 x 2030 mm
460 x 1200 x 2030 mm
Type de porte:
Ouverture de face
Solide
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Type de porte unitSize
17407403 600 x 500 x 2030 mm Solide 1 pièce
17417403 900 x 500 x 2030 mm Solide 1 pièce
17427403 1200 x 500 x 2030 mm Solide 1 pièce
17437403 460 x 600 x 2030 mm Ouverture de face 1 pièce
17447403 460 x 900 x 2030 mm Ouverture de face 1 pièce
17457403 460 x 1200 x 2030 mm Ouverture de face 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17407403 Fournisseur BICASA Code fournisseur TCD.0600.2003
L’armoire de laboratoire haute est fabriquée avec des panneaux de particules ignifuges et dotée de 4 étagères.
  • Armoire de stockage en hauteur
  • Certifications / homologation EN 16121:2017
  • Socle de mise à niveau du châssis métallique
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Corps des panneaux de particules ignifuges de 19 mm d’épaisseur
    • Couleur gris clair (2 motifs)
  • Étagères en tôle d’acier (réglables en hauteur)
    • revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
  • Porte à charnière solide
    • Ouverture à 270° - Fermeture automatique
    • Poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
    • Verrou avec barre par défaut
  • Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Couleur Gris clair
Autoclavable Non autoclavable
Type de hotte Socle de mise à niveau
Certifications/Conformité EN 16121
Dimensions (P x L x H) 600 x 500 x 2030 mm
Type de porte Solide
Côté charnière Droite
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 4
Avec roulettes Non