Description
- Armoire de stockage en hauteur
- Certifications / homologation EN 16121:2017
- Socle de mise à niveau du châssis métallique
- revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
- Corps des panneaux de particules ignifuges de 19 mm d’épaisseur
- Couleur gris clair (2 motifs)
- Étagères en tôle d’acier (réglables en hauteur)
- revêtement en poudre de polyuréthane, gris clair mat et bondérisé
- Porte à charnière solide
- Ouverture à 270° - Fermeture automatique
- Poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Verrou avec barre par défaut
- Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris clair |
| Dimensions (P x L x H) | 460 x 1200 x 2030 mm |
| Type de porte | Ouverture de face |
| Type de hotte | Socle de mise à niveau |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN 16121 |
| Nbre de portes | Aucun |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Avec roulettes | Non |