Description
- Armoire de stockage haute
- Certifié/conforme à la norme EN 16121:2017
- Socle de mise à niveau du châssis métallique
- Revêtement en poudre polyuréthane aggloméré gris clair mat
- Corps des panneaux de particules ignifuges de 19 mm d’épaisseur
- Gris clair (2 décoratifs)
- Étagères en tôle d’acier (réglables en hauteur)
- Revêtement en poudre polyuréthane aggloméré gris clair mat
- Porte à charnière solide
- 270° ouverture et fermeture automatiques
- Poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Verrou avec barre par défaut
Spécification
Spécification
| Type de produit | Unité de stockage |
| Couleur | Anthracite |
| Type de hotte | Conservación |
| Dimensions (L x l x H) | 900 x (480 + 20) x 2 030 mm |
| Type de porte | Double |
| Matériau de la monture | Mélamine |
| Nbre de portes | 2 |
| Nbre de tiroirs | Aucun |
| Nbre d’étagères | 4 |
| Type de prise | Aucun |
| Afficher plus |