Learn More
BICASA Armoire de laboratoire haute à double porte
Code produit 30057612 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1 200 x (480 + 20) x 2 030 mm
900 x (480 + 20) x 2 030 mm
Couleur:
Anthracite
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur Conditionnement
30057612 1 200 x (480 + 20) x 2 030 mm Rouge 1 pièce
30057569 900 x (480 + 20) x 2 030 mm Anthracite 1 pièce
30057585 900 x (480 + 20) x 2 030 mm Bleu 1 pièce
30057588 900 x (480 + 20) x 2 030 mm Rouge 1 pièce
30057595 1 200 x (480 + 20) x 2 030 mm Anthracite 1 pièce
30057568 1 200 x (480 + 20) x 2 030 mm Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30057612 Fournisseur BICASA Code fournisseur TCD.1200.2003R
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Cette armoire de rangement haute est fabriquée en panneaux de particules ignifugés et comporte 4 étagères.
  • Armoire de stockage haute
  • Certifié/conforme à la norme EN 16121:2017
  • Socle de mise à niveau du châssis métallique
  • Revêtement en poudre polyuréthane aggloméré gris clair mat
  • Corps des panneaux de particules ignifuges de 19 mm d’épaisseur
  • Gris clair (2 décoratifs)
  • Étagères en tôle d’acier (réglables en hauteur)
  • Revêtement en poudre polyuréthane aggloméré gris clair mat
  • Porte à charnière solide
  • 270° ouverture et fermeture automatiques
  • Poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
  • Verrou avec barre par défaut
Spécification
Type de produit Unité de stockage
Couleur Rouge
Type de hotte Armoire de stockage
Dimensions (L x l x H) 1 200 x (480 + 20) x 2 030 mm
Type de porte Double
Matériau de la monture Mélamine
Nbre de portes 2
Nbre de tiroirs Aucun
Nbre d’étagères 4
Type de prise Aucun
Largeur (impériale) 47,2 in
Largeur (métrique) 1200 mm
Avec roulettes Non
Matériau Mélamine