Learn More
Köttermann Armoire haute de stockage de sécurité avec portes
Description
- Différentes versions qui répondent à vos besoins
- Espace de rangement supplémentaire
- Sécurité optimale pour les substances dangereuses inflammables (Type 90)
Spécification
Spécification
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 1200 x 1955 mm |
| Modèle de porte | À charnières, Fermeture automatique |
| Comprend | 1 plateau d’égouttage |
| Nbre de portes | 2 |
| Nbre d’étagères | 3 |