Learn More
Köttermann Armoire haute de stockage de sécurité avec portes
Code produit 17382129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Pliant, Fermeture manuelle
À charnières, Fermeture automatique
Nbre d’étagères:
3
4
6
Aucun
Comprend:
1 plateau d’égouttage
4 tiroirs internes
5 tiroirs internes
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Nbre d’étagères Comprend Conditionnement
17382129 À charnières, Fermeture automatique Aucun 5 tiroirs internes 1 pièce
17362129 À charnières, Fermeture automatique 3 1 plateau d’égouttage 1 pièce
17372129 À charnières, Fermeture automatique 6 1 plateau d’égouttage 1 pièce
17312139 À charnières, Fermeture automatique 4 1 plateau d’égouttage 1 pièce
17302139 Pliant, Fermeture manuelle Aucun 4 tiroirs internes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17382129 Fournisseur Köttermann Code fournisseur 37100031
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette armoire haute de stockage de sécurité offre une sécurité optimale pour les substances dangereuses inflammables, conformément aux normes de résistance au feu (Type 90).
  • Différentes versions qui répondent à vos besoins
  • Espace de rangement supplémentaire
  • Sécurité optimale pour les substances dangereuses inflammables (Type 90)
Spécification
Dimensions (P x L x H) 615 x 1200 x 1955 mm
Modèle de porte À charnières, Fermeture automatique
Comprend 5 tiroirs internes
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères Aucun