Learn More
Köttermann Armoire de stockage haute de sécurité avec tiroirs
Description
- Différentes versions qui répondent à vos besoins
- Espace de rangement supplémentaire
- Sécurité optimale pour les substances dangereuses inflammables (Type 90)
Specifications
Specifications
| Dimensions (P x L x H) | 853 x 815 x 1966 mm |
| Modèle de porte | Tiroir |
| Comprend | 1 plateau d’égouttage |
| Nbre de portes | 2 |
| Nbre d’étagères | 9 |