Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons de pesée de forme haute
Code produit 11836094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
38 mm
48 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11836094 75 mm 1 pièce
10727141 38 mm 6 pièces
11718114 48 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11836094 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05565780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.90€
    57.81€ / 1 pièces
    Économisez 22.09€
    27% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Comprend Bouchon NS interchangeable, étiquette de marquage
Quantité 1Pack
Numéro de bouchon NS 80/12
Gamme de produits Flacon
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de produit Flacon de pesée