Learn More
Koettermann™ Éléments de rangement hauts
Code produit 14885291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
500 mm
516 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
14885291 500 mm 1 pièce
14855311 516 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 14885291 Fournisseur Koettermann™ Code fournisseur 30100098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2050.00€
    1781.81€ / 1 pièces
    Économisez 268.19€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Spécification
Type de produit Armoire de stockage haute
Type de hotte Grand entreposage
Profondeur (métrique) 500 mm
Dimensions (P x L x H) 500 x 900 x 1920 mm
Type de porte Portes coulissantes en verre
Hauteur (métrique) 192 cm
Nbre de portes 4
Largeur (métrique) 900 mm